material
(self standing star foot)
clear
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio P3030
용량
0.2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
0.2mL PCR tubes, individual, with flat caps, 1000/pk
Pure.Amp™ 0.2mL PCR tubes can be supplied with domed caps or flat caps and can be attached or supplied separately. Optically clear caps and white tubes (for optimal fluorescence reflectivity) are also available for qPCR applications. Tubes are precision manufactured to maintain tight dimensional tolerances of ultra-thin wall thickness, for improved thermal transfer and are certified free of RNase, DNase, DNA and PCR inhibitors, and are made of heat-resistant medical-grade polypropylene.
특징 및 장점
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
- Ultra-thin, uniform wall thickness
- White and frosted tubes for enhanced qPCR results
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.