Key Documents
MTCP412111
MTC Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
material
low-density polyethylene
무균
sterile
특징
graduation: no
포장
pack of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC Bio P4121-11
길이
104 mm
크기
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transfer pipette, 1.5ml, small bulb, extended tip, sterile, individually wrapped, 500/cs
특징 및 장점
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio