주요 문서
MTCP412311
MTC Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, extended tip, pack of 500 ea (individually wrapped)
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
포장
pack of 500 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC Bio P4123-11
크기
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transfer pipette, 7ml, large bulb, extended tip, sterile, individually wrapped, 500/cs
특징 및 장점
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio