N0289
Nafamostat mesylate
≥98% (HPLC), powder, serine protease inhibitor
동의어(들):
4-[(Aminoiminomethyl)amino]benzoic acid 6-(aminoiminomethyl)-2-naphthalenyl ester dimethanesulfonate, FUT-175
About This Item
추천 제품
제품명
Nafamostat mesylate, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
H2O: >10 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc3cc(ccc3c2)C(N)=N
InChI
1S/C19H17N5O2.2CH4O3S/c20-17(21)14-2-1-13-10-16(8-5-12(13)9-14)26-18(25)11-3-6-15(7-4-11)24-19(22)23;2*1-5(2,3)4/h1-10H,(H3,20,21)(H4,22,23,24);2*1H3,(H,2,3,4)
InChI key
SRXKIZXIRHMPFW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- as a serine protease inhibitor to study its effects on proteolytic degradation of therapeutic proteins recombinantly expressed in Chinese hamster ovary (CHO)-K1-derived cells
- to stop complement activation to validate the assay for murine C3 fragments
- as a serine protease inhibitor to study its effects on house dust mite extract evoked Ca2+ entry
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.