N5130
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetra(cyclohexylammonium) salt
≥93%
동의어(들):
β-NADPH, NADPH, TPNH, Triphosphopyridine nucleotide, reduced form
분석
≥93%
양식
powder
양이온 미량물
Na: ≤0.1%
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC(=O)C5=CN(C=CC5)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]7O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]7O)n8cnc9c(N)ncnc89)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4C6H13N/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;4*7-6-4-2-1-3-5-6/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);4*6H,1-5,7H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1
InChI key
PTKRUDMLGIIORX-ITGWJZMWSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
제조 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)