주요 문서
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
동의어(들):
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H8O4PK
CAS Number:
Molecular Weight:
262.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
제품명
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
분석
>98% (NaOH, titration)
Quality Level
양식
powder
색상
white to faint yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
InChI key
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)