O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
동의어(들):
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucine (1S)-1-[[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]methyl]dodecyl ester, Ro-18-0647
About This Item
추천 제품
제품명
Orlistat, ≥98%, solid
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
색상
white
mp
<50 °C
solubility
DMSO: 19 mg/mL
주관자
Roche
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
유전자 정보
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- of fatty acid synthase in long-term estrogen-deprived (LTED) variant cell lines
- of lipase in screening lipase inhibition by raspberry extract
- in in vitro pancreatic lipase activity assay
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
프로토콜
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.