OH30428210
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX1201, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.1 g, External calibration
동의어(들):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.13
추천 제품
material
metal weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ohaus® 30428210
계량 용량 측정 범위
1200 g, resolution: 0.1 g
칭량 팬 너비 × 길이
14.2 cm × 12.8 cm
베터리 전력
alkaline, 1000 hr life
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed with energy efficiency in mind, the Compass CX series offers a battery life of up to 1,000 continuous hours, allowing for uninterrupted operation. Featuring a slim, stackable and light-weight design, the CX fits ideally in lab, industrial, education, and even household settings. The streamlined two-button operation means that the balance can be operated easily, and large backlit LCD display enables easy viewing of weighing results.
애플리케이션
Weighing, Display Hold
특징 및 장점
Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, low battery indicator, auto shut-off
법적 정보
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.