P0058
Anti-Peroxiredoxin 6 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-1-Cys peroxiredoxin, Anti-Acidic calcium-independent phospholipase A2, Anti-Antioxidant protein 2, Anti-Non-selenium glutathione peroxidase, AOP2, Anti-PRDX6
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~25 kDa
종 반응성
human, rat, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat brain
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable