저장 조건
(Tightly closed. Dry.)
색상
yellow
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to very dark yellow-orange
SMILES string
C/C=C/C1=CC=C(C=C1)OC.[O-]S(=O)[O-].[Na+]
InChI
1S/C10H12O.Na.H2O3S/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9;;1-4(2)3/h3-8H,1-2H3;;(H2,1,2,3)/q;+1;/p-2/b4-3+;;
InChI key
JKJBFNAERWARKW-CZEFNJPISA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- has been used as a component in BACTEC plus aerobic/F medium or blood culture media to decrease the barrier for bacterial growth
- has been used to inhibit the activity of classical pathway (CP) and alternative pathway (AP)
- may be used in the preparation of bifunctional/polymeric composite gel beads to remove cationic dyes
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
호환 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
당사는 다양한 항생제, 항바이러스제, 항진균제와 더불어 면역체계 신호전달 표적 식별 및 검증을 위한 작용제, 길항제, 조절제 및 기타 생체 활성 저분자를 제공합니다.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.