주요 문서
P2635
Sigma-Aldrich
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
동의어(들):
cis-9-Hexadecenoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H29ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
272.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Quality Level
분석
≥98%
형태
liquid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
InChI key
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
포장
Sealed ampule.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves