주요 문서
P2664
Sigma-Aldrich
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
249.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI key
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)