주요 문서
P3405
Sigma-Aldrich
POPSO hydrate
≥99% (titration)
동의어(들):
Piperazine-1,4-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid) dihydrate, Piperazine-N,N′-bis(2-hydroxypropanesulfonic acid)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2O8S2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
362.42 (anhydrous basis)
Beilstein:
842252
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥99% (titration)
형태
crystalline powder
유용한 pH 범위
7.2-8.5
pKa(25 °C)
7.8
solubility
1 M NaOH: 0.25 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.OC(CN1CCN(CC1)CC(O)CS(O)(=O)=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H22N2O8S2.H2O/c13-9(7-21(15,16)17)5-11-1-2-12(4-3-11)6-10(14)8-22(18,19)20;/h9-10,13-14H,1-8H2,(H,15,16,17)(H,18,19,20);1H2
InChI key
VPTYCVRYPYNQLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3