주요 문서
P4241
Nunc® MicroWell 96 well polystyrene plates
polystyrene, clear, conical bottom, 300 μL/well, sterile, 50/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
polystyrene
polystyrene
최대 용적:
300 μL
플레이트 길이 × 너비:
128 mm × 86 mm
크기:
96 wells
웰 최대 용적:
250 μm
웰 작업 용적:
250 μL
무균:
sterile
결합 유형:
non-treated surface
특징:
lid: no
pinchbar; high flange design
material
colorless wells
polystyrene
polystyrene
무균
sterile
특징
lid: no
pinchbar; high flange design
포장
case of 50
제조업체/상표
Nunc 249662
최대 용적
300 μL
플레이트 길이 × 너비
128 mm × 86 mm
크기
96 wells
웰 최대 용적
250 μm
웰 작업 용적
250 μL
색상
clear
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nunc® MicroWell 96 Well Polyproylene Plates, Non-treated, Pinchbar Design
  • Standard MicroWell Plate format
  • High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
  • Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
  • Standard multiwell plate format
  • Excellent optical quality
  • Lids are not supplied with this product
애플리케이션
Suitable for: Used in many fields including antibiotic screens, serological tests, storing and screening of compounds and DNA libraries
법적 정보
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)