P4562
Sodium pyruvate
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
동의어(들):
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
기술
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a supplement in Ca2+ + N-Tris(hydroxymethil)methyl-2-aminoethanesulfonic acid (TES)–NaCl medium for sperm incubation
- as a supplement in TCM-199 hepes modification solution for cumulus-oocytes complexes (COC′s) culture
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse primary hepatocytes (MPHs) and also to intraperitoneally inject fasted mice for glucose production assessment
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Milli-Q® 시스템의 초순수는 BPA가 없는 것으로 드러나 발생학 연구에 적합하여 내분비 교란 물질의 간섭을 최소화합니다.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture