주요 문서
P7606
Scienceware® Easyplate petri dish transport carrier
Holds 14 in. plates, blue
동의어(들):
plate rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.14
material
polycarbonate (autoclavable)
특징
Holds 14 in. plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18982-0314
높이
37 cm (14.5 in.)
색상
blue
호환성
for use with Petri Dishes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Increase workspace and efficiently transport petri dishes with the Easyplate. The Easyplate eliminates a "balancing act" of petri dishes and enables you to transport petri dishes rapidly and orderly.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)