제조업체/상표
Bel-Art F37861-0000
색상
none
일반 설명
- Easy, magnified viewing; hands-free
- For microplates, view color changes and locate cells for further analysis
- For petri dishes, view cell growth and take advantage of hands-free design to make notes and isolate cell colonies
- Ideal for evaluating monolayer cell growth
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.