PLA0172
Rabbit anti-PML Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
MYL, PML/RARA fusion, PP8675, RING finger protein 71, RNF71, TRIM19, inducer of, probable transcription factor PML, promyelocytic leukemia, promyelocytic leukemia protein, tripartite motif protein TRIM19, tripartite motif-containing protein 19
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_150241.2
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
rabbit ... PML(5371)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable