PZ0132
SC-51322
≥98% (HPLC)
동의어(들):
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[3-[(2-furanylmethyl)thio]-1-oxopropyl]hydrazide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCSCc4ccco4)c2c1
InChI
1S/C22H20ClN3O4S/c23-16-7-8-20-18(12-16)26(13-15-4-1-2-6-19(15)30-20)22(28)25-24-21(27)9-11-31-14-17-5-3-10-29-17/h1-8,10,12H,9,11,13-14H2,(H,24,27)(H,25,28)
InChI key
CQBVTZDISUKDSX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research