주요 문서
PZ0262
Sigma-Aldrich
PF-06663195
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydro-6-(3-methyl-5-isoxazolyl)-pyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, (4S,4aR,6R,8aS)-8a-(2,4-Difluorophenyl)-4-(fluoromethyl)-6-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)-4,4a,5,6,8,8a-hexahydropyrano[3,4-d][1,3]thiazin-2-amine, PF 06663195, PF06663195
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18F3N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
397.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@@](CO[C@@H](C3=CC(C)=NO3)C2)(C4=CC=C(F)C=C4F)N=C(N)S[C@@H]1CF
InChI
1S/C18H18F3N3O2S/c1-9-4-15(26-24-9)14-6-12-16(7-19)27-17(22)23-18(12,8-25-14)11-3-2-10(20)5-13(11)21/h2-5,12,14,16H,6-8H2,1H3,(H2,22,23)/t12-,14+,16+,18+/m0/s1
InChI key
JIAYOIBUKDISBO-IYPIGGPWSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06663195 is a potent inhibitor of β-site amyloid precursor protein (APP) Cleaving Enzyme 1 (BACE1, β-Secretase 1).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)