Q3638
Quetiapine hemifumarate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol hemifumarate, Quetiapine fumarate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.