R0283
Ropivacaine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate, (S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate, Naropin hydrochloride monohydrate
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
광학 활성
[α]/D -9 to -12, c = 1 in methanol
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
InChI key
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable