항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Rab7-117, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~24 kDa
종 반응성
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
일반 설명
특이성
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable