주요 문서
S0940
Sigma-Aldrich
β-Cyclodextrin phosphate sodium salt
≥95%
동의어(들):
Sodium β-cyclodextrin phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
형태
powder
라벨링 범위
~4 mol phosphate per mol cyclodextrin
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for:
  • Preparation of ionic cluster mimic membranes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable