주요 문서
S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
동의어(들):
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122408
NACRES:
NB.35
material
curved, sharp point stainless steel
크기
4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)