주요 문서
S5766
Wheaton Coplin staining jars
5 slide jar with plastic screw cap
동의어(들):
900570, Coplin Staining Jars, Wheaton Staining Jars
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41181600
NACRES:
MA.01
material
glass jar
특징
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
제조업체/상표
WHEATON® 900570
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 90 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capacity- 5 1 × 3-inch slides or 10 slides placed back to back.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)