주요 문서
S6433
Sigma-Aldrich
Anti-STAT6 (787-804) antibody produced in rabbit
whole antiserum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
whole antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
분자량
antigen 100 kDa
포함
0.035% sodium azide
종 반응성
mouse (weakly), human
기술
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using a human A431 cell lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STAT6(6778)
mouse ... Stat6(20852)
특이성
The antibody is specific for human STAT6. The antibody also reacts weakly with mouse STAT6. This antiserum is not recommended for immunoprecipitation.
면역원
synthetic peptide corresponding to human STAT6 (amino acids 787-804) conjugated to KLH.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)