추천 제품
Grade
for chromatography
기술
LPLC: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A polycarbonate/acetal copolymer on-off control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.