제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥98.0% (titration)
양식
powder
불순물
Insoluble matter, passes filter test
≤3% Free alkali (as NaOH)
pH
~13.0 (20 °C, 0.5 M in water)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.023 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.035 at 260 in H2O at 0.5 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges