분자량
antigen ~100 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human U87 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STIM2(57620)
mouse ... Stim2(116873)
rat ... Stim2(117087)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable