주요 문서
SAB1300073
Sigma-Aldrich
Anti-MGAT1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-α-1,3-mannosyl-glycoprotein 2-β-N-acetylglucosaminyltransferase, Anti-GNT-I, Anti-GlcNAc-T I, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, mouse
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
glycosylation
유전자 정보
human ... MGAT1(4245)
관련 카테고리
일반 설명
There are believed to be over 100 different glycosyltransferases involved in the synthesis of protein-bound and lipid-bound oligosaccharides. MGAT1 (UDP-N-acetylglucosamine:alpha-3-D-mannoside beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase I) is a medial-Golgi enzyme essential for the synthesis of hybrid and complex N-glycans. The protein, encoded by a single exon, shows typical features of a type II transmembrane protein. The protein is believed to be essential for normal embryogenesis.
면역원
MGAT1 (GNT1_HUMAN, 21-57)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MGAT1.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)