주요 문서
SAB1305549
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-LAMBDA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6054, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
클론:
HP6054, monoclonal
application:
IHC
WB
종 반응성:
human
기술:
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
citations:
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HP6054, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
동형
IgG2aκ
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)