주요 문서
SAB1411732
Sigma-Aldrich
Anti-RAET1G antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 23.9 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAET1G(353091)
일반 설명
Members of the RAET1 family, such as RAET1G, are major histocompatibility complex (MHC) class I-related genes located within a 180-kb cluster on chromosome 6q24.2-q25.3. RAET1 proteins contain MHC class I-like alpha-1 and alpha-2 domains. RAET1E (MIM 609243) and RAET1G differ from the other RAET1 proteins (e.g., RAET1I, or ULBP1; MIM 605697) in that they have type I membrane-spanning sequences at their C termini rather than glycosylphosphatidylinositol anchor sequences. (Radosavljevic et al., 2002 [PubMed 11827464]).[supplied by OMIM
면역원
RAET1G (AAH98152.1, 1 a.a. ~ 213 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAASPAILLRLPLLLLLSSWCRTGLADPHSLCYDITVIPKFRPGPRWRAVQGQVDEKTFLHYDCGSKTVTPVSPLGKKLNVTTAWKAQNPVLREVVDILTEQLLDIQLENYIPKEPLTLQARMSCEQKAEGHGSGSWQLSFDGQIFLLFDSENRMWTTVHPGARKMKEKWENDKDMTMSFHYISMGDCTGWLEDFLMGMDSTLEPSAGGTV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)