SAB2500450
Anti-GAPDH Antibody
goat polyclonal
동의어(들):
G3PD, GAPD, Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, HEL-S-162eP, HGNC:4141, MGC88685, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human, rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine, pig
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GAPDH(2597)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Western Blot 0.01-0.5ug/uL
Immunohistochemistry 5 ug/mL
Immunofluorescence 5 ug/mL
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
Anti-GAPDH, C-Terminal antibody produced in goat has been used in single cell western blot analysis.
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2