클론
GT423, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
농도
1mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
동형
IgG2b
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객