종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GNPDA2(132789)
면역원
GNPDA2 antibody was raised against an 8 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GNPDA2.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
Glucosamine-6-phosphate deaminase (GNPDA) is an allosteric enzyme that catalyzes the reversible conversion of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium. GNPDA2 is the second mammalian glucosamine-6-phosphate deaminase discovered, and is closer in structure and activity to the E. coli enzyme than GNPDA1. GNPDA1 possesses greater affinity for ammonium than either GNPDA2 or the E. coli enzyme suggesting that the forward reaction of D-glucosamine-6-phosphate into D-fructose-6-phosphate and ammonium is catalyzed at a slower rate than GNPDA2. GNPDA2 antibody is predicted to not cross-react with GNPDA1.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500012.
물리적 형태
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.