종 반응성
human immunodeficiency virus 1
농도
1 mg/mL
기술
western blot: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human immunodeficiency virus 1 ... env(155971)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
gp120 Antibody: Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) entry into target cells is directed by the envelope (Env) glycoproteins, which are present on the surface of HIV-1 virion or infected cells in the form of trimers consisting of gp120/gp41 complexes. The surface subunit, gp120, initiates the entry process by interacting sequentially with the CD4 receptor and a co-receptor CCR5 or CXCR4, thereby inducing a conformational change that allows the transmembrane (TM) gp41 subunit to mediate fusion between viral and target cell membranes. Cleavage of Env into its gp120 and gp41 components is necessary for activation of its fusogenic activity.
면역원
gp120 antibody was raised against 16 amino acid synthetic peptide representing the major HIV-1 consensus sequence near the N-terminal region of V1/V2 loop.The immunogen is located within amino acids 80 - 130 of gp120.
애플리케이션
Gp120 antibody can be used for detection of gp120 by Western blot at 1 μg/mL.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.