종 반응성
human immunodeficiency virus 1
농도
1 mg/mL
기술
western blot: suitable
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
일반 설명
HIV-1 p24 Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 is the major capsid protein of the virus and has been used in clinical trials as one of the components of the HIV-1 vaccine because of the high degree of sequence conservation between different strains.
면역원
Rabbit polyclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein .
애플리케이션
P24 antibody can be used for detection of p24 by Western blot at 0.5 - 1 μg/mL.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.