SAB4200053
Anti-DNA polymerase δ p125 antibody, Rat monoclonal
clone PDG 5G1, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-POLD1, Anti-Polymerase (DNA directed), delta 1, catalytic subunit 125kDa, Monoclonal Anti-DNA polymerase δ p125 antibody produced in rat
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PDG 5G1, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~125 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Jurkat cells extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... POLD1(5424)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- co-immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable