SAB4200129
Anti-Phospholipase A2 (iPLA2) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CaI-PLA2, Anti-GVI, Anti-INAD1, Anti-IPLA2-VIA, Anti-PARK14, Anti-PLA2, Anti-PLA2G6, Anti-PNPLA9, Anti-Phospholipase A2, group VI (cytosolic, calcium-independent), Anti-iPLA2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~85 kDa (and ~95 kDa human iPLA2 and ~95 kDa mouse and rat iPLA2.)
종 반응성
human, mouse, rat
농도
~1.5 mg/mL
기술
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using using extracts of HEK-293T cells overexpressing human iPLA2, RAW264 cell lysates and rat pancreas extracts (S1 fraction).
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PLA2G6(8398)
mouse ... pla2g6(53357)
rat ... pla2g6(360426)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.