항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VIM-13.2, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~58 kDa
종 반응성
mouse, bovine, canine, rat, monkey, human, chicken
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Vim(280955)
chicken ... Vim(420519)
dog ... Vim(477991)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable