SAB4200724
Anti-AGO2 antibody, Mouse monoclonal
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-Argonaute RISC catalytic component 2, Anti-Argonaute2, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Anti-PAZ Piwi domain protein (PPD), Anti-Protein Argonaute 2, Anti-eIF2C 2
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
AGO2-10, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~95 kDa
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AGO2(27161)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable