SAB4200816
Anti-Calcineurin (α-Subunit) antibody, Mouse monoclonal
clone CN-A1, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, Serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit alpha isoform
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CN-A1, monoclonal
종 반응성
bovine, human, rat
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1 mg/mL
기술
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using mouse or rat brain tissue extract.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... PPP3CA(286852)
human ... CALNA(5530)
rat ... Caln1(363909)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable