SAB4300606
Anti-LYVE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-CRSBP-1 antibody produced in rabbit, Anti-HAR antibody produced in rabbit, Anti-LYVE-1 antibody produced in rabbit, Anti-XLKD1 antibody produced in rabbit, Anti-lymphatic vessel endothelial hyaluronan receptor 1 antibody produced in rabbit
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~40 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(K-N-Q-Q-K)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LYVE1(10894)
일반 설명
면역원
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
표적 설명
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable