주요 문서
SAB5600269
Sigma-Aldrich
Anti-Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM381, purified immunoglobulin
동의어(들):
MMP-12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
클론:
RM381, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
종 반응성:
human
기술:
immunohistochemistry: 1:1000—1:2500
western blot: 200-1000
citations:
재조합
expressed in HEK 293 cells
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM381, monoclonal
recombinant monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:1000—1:2500
western blot: 200-1000
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MMP12(4321)
특이성
This antibody reacts to human Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12).
면역원
A peptide corresponding to C-terminus of human Matrix metalloproteinase-12 (MMP-12)
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)