주요 문서
SAB5700031
Sigma-Aldrich
Anti-GDF15 antibody produced in rabbit
동의어(들):
GDF-15, GDF15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
34
종 반응성
human, rat, mouse
농도
0.81 mg/ml
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GDF15(9518)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) family. The protein is expressed in a broad range of cell types, acts as a pleiotropic cytokine and is involved in the stress reponse program of cells after cellular injury. Increased protein levels are associated with disease states such as tissue hypoxia, inflammation, acute injury and oxidative stress.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-308 of human GDF15 (NP_004855.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)