일반 설명
This gene encodes the major component of the vault complex. Vaults are multi-subunit ribonucleoprotein structures that may be involved in nucleo-cytoplasmic transport. The encoded protein may play a role in multiple cellular processes by regulating the MAP kinase, JAK/STAT and phosphoinositide 3-kinase/Akt signaling pathways. The encoded protein also plays a role in multidrug resistance, and expression of this gene may be a prognostic marker for several types of cancer. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. [provided by RefSeq, May 2012]
면역원
A synthesized peptide derived from human MVP
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.