Key Documents
SAB5701119
Sigma-Aldrich
Anti-K48-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
liquid
종 반응성
all
농도
1.51 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
ubiquitination (Lys48)
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K48 linkage).
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable