Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5701448
Sigma-Aldrich
Anti-USP7/HAUSP antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
클론:
monoclonal
application:
IHC
WB
종 반응성:
mouse, rat, human
기술:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, rat, human
농도
0.45 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... USP7(7874)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the peptidase C19 family, which includes ubiquitinyl hydrolases. This protein deubiquitinates target proteins such as p53 (a tumor suppressor protein) and WASH (essential for endosomal protein recycling), and regulates their activities by counteracting the opposing ubiquitin ligase activity of proteins such as HDM2 and TRIM27, involved in the respective process. Mutations in this gene have been implicated in a neurodevelopmental disorder. [provided by RefSeq, Mar 2016]
면역원
A synthesized peptide derived from human USP7/HAUSP
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)