주요 문서
SAB5701859
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TBK1/NAK-S172 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
mouse, human
농도
0.74 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer172)
유전자 정보
human ... TBK1(29110)
일반 설명
The NF-kappa-B (NFKB) complex of proteins is inhibited by I-kappa-B (IKB) proteins, which inactivate NFKB by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the IKB proteins by IKB kinases marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation and nuclear translocation of the NFKB complex. The protein encoded by this gene is similar to IKB kinases and can mediate NFKB activation in response to certain growth factors. [provided by RefSeq, Oct 2010]
면역원
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S172 of human TBK1/NAK
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)